Learn More
1,2-Hexanediol, TRC
Product Code. 30405452
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad
30405452 10 g
30405453 100 g
30391414 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30405452 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCH29424510G
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6920-22-5
Fórmula molecular C6H14O2
Peso molecular (g/mol) 118.17
Sinónimo (±)-Hexane-1,2-diol, 1,2-Dihydroxyhexane, 1,2-Hexyleneglycol, 5,6-Dihydroxyhexane, DL-1,2-Hexanediol, KMO 6
Nombre IUPAC hexano-1,2-diol
SMILES CCCCC(O)CO
Specifications
Nombre del producto químico o material 1,2-Hexanediol
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14O2/c1-2-3-4-6(8)5-7/h6-8H,2-5H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.0994