Learn More
1,2-Hexanediol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7044509
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
11317026 50 g 50 g
11327026 250 g 250 g
2 options
Código de producto. 11317026
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L06864.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6920-22-5 | C6H14O2 | 118.18 g/mol
1,2-Hexanediol is widely used in various cosmetic applications such as hair conditioners, deodorants and antiperspirants. It is involved in the modification of sodium dodecyl sulfate micelles, which is used for amino acid separation by micellar electrokinetic chromatography (MEKC) method. It is a moisturizing agent and plays a vital role in baby care products, bath products, eye makeup, cleansing products and skin care products. It is also used as an additive in liquid cleaning compositions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,2-hexanodiol se utiliza ampliamente en diversas aplicaciones cosméticas como acondicionadores para el pelo, desodorantes y antitranspirantes. Participa en la modificación de micelas de dodecilsulfato sódico, que se utiliza para la separación de aminoácidos mediante el método de cromatografía electrocinética micelar (MEKC, por sus siglas en inglés). Es un agente hidratante y desempeña un papel crucial en los productos para el cuidado de bebés, productos de baño, maquillaje de ojos, productos de limpieza y productos para el cuidado de la piel. También se utiliza como aditivo en las composiciones de limpieza líquida.
Solubilidad
Miscible con agua, hidrocarburos alifáticos inferiores y ácidos grasos.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con ácidos fuertes, cloruros ácidos, anhídridos ácidos y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6920-22-5
Fórmula molecular C6H14O2
Peso molecular (g/mol) 118.18
Número MDL MFCD00010737
Clave InChI FHKSXSQHXQEMOK-LURJTMIESA-N
Sinónimo 1,2-hexanediol, 1,2-dihydroxyhexane, dl-1,2-hexanediol, 1,2-hexane diol, dl-hexane-1,2-diol, 5,6-dihydroxyhexane, 1,2-hexylene glycol, acmc-209o6j, 2,2,6,6-tetrakis hydroxymet cyclohexanol
PubChem CID 94335
Nombre IUPAC hexano-1,2-diol
SMILES CCCC[C@H](O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Hexanediol
Densidad 0.951
Punto de ebullición 223°C to 224°C
Temperatura de inflamación 122°C (251°F)
Índice de refracción 1.442
Cantidad 50 g
Beilstein 1719244
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Miscible with water,lower aliphatic hydrocarbons and fatty acids.
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.18
Porcentaje de pureza 97%