Learn More
[1-(2-Furilmetil)piperid-4-il]metilamina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10515944
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10515944 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10062013 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10515944 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC68513CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 725211-89-2
Fórmula molecular C11H18N2O
Peso molecular (g/mol) 194.28
Número MDL MFCD09837352
Clave InChI GKCIOGOJFDDOJI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2-furylmethyl piperid-4-yl methylamine, 1-2-furylmethyl piperidin-4-yl methylamine, 1-furan-2-ylmethyl piperidin-4-yl methanamine, 1-1-furan-2-ylmethyl piperidin-4-yl methanamine, 1-2-furylmethyl piperidin-4-yl methyl amine, 1-1-furan-2-yl methyl piperidin-4-yl methanamine
PubChem CID 11816398
SMILES NCC1CCN(CC2=CC=CO2)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [1-(2-Furylmethyl)piperid-4-yl]methylamine
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC 1-{1-[(furan-2-il)metil]piperidin-4-il}metanamina
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.28
Porcentaje de pureza 95%