Learn More
[1-(2-Furilmetil)piperid-4-il]metanol, 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10749215
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10749215 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10255464 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10749215 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC68509CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 930111-13-0
Fórmula molecular C11H17NO2
Peso molecular (g/mol) 195.262
Número MDL MFCD09879982
Clave InChI YBANPRCPQURNFY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2-furylmethyl piperid-4-yl methanol, 1-furan-2-ylmethyl piperidin-4-yl methanol, 1-furan-2-yl methyl piperidin-4-yl methanol, 4-piperidinemethanol,1-2-furanylmethyl, 1-2-furylmethyl-4-piperidyl methan-1-ol, 1-2-furylmethyl piperidin-4-yl methanol hydrochloride, 4-piperidinemethanol, 1-2-furanylmethyl-, hydrochloride
PubChem CID 24229765
Nombre IUPAC [1-(furan-2-ilmetil)piperidin-4-il]metanol
SMILES C1CN(CCC1CO)CC2=CC=CO2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [1-(2-Furylmethyl)piperid-4-yl]methanol
% mín. CAS 89.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.26
Porcentaje de pureza 90%