Learn More
1-(2-Furyl)etanol, TRC
Código de producto. 30394487
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30394487 500 mg
30390498 1 g
30390641 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30394487 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF865260500MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4208-64-4
Fórmula molecular C6 H8 O2
Peso molecular (g/mol) 112.126
Sinónimo (±)-1-(2-Furyl)ethanol, 1-(2-Furanyl)ethanol, 1-(2-Furyl)-1-ethanol, 1-(2-Furyl)ethanol, 1-(2'-Furyl)ethanol, 2-(1-Hydroxyethyl)furan, alpha-Methyl-2-furanmethanol, alpha-Methylfurfuryl Alcohol, alpha-Methyl-2-furanmethanol
Nombre IUPAC 1-(furan-2-il)etanol
SMILES CC(O)c1occc1
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-(2-Furyl)ethanol
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8O2/c1-5(7)6-3-2-4-8-6/h2-5,7H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.052