Learn More
1-(2-furil)etanol-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(2-Furyl)ethanol-d3 |
| CAS | 132331-94-3 |
| Fórmula molecular | C6H5D3O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | alpha-(Methyl-d3)-2-furanmethanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8O2/c1-5(7)6-3-2-4-8-6/h2-5,7H,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C(O)c1occc1 |
| Nombre IUPAC | 2,2,2-trideuterio-1-(furan-2-il)etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 115.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 115.0713 |