Learn More
Clorhidrato de 1-(2-fluorofenil)piperazina, TRC
Código de producto. 30406090
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30406090 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30406090 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF595855100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Fluorophenyl)piperazine Hydrochloride
CAS 1011-16-1
Fórmula molecular C10 H13 F N2 . H Cl
Cantidad 100 g
Sinónimo Piperazine, 1-(2-fluorophenyl)-, hydrochloride (1:1), Piperazine, 1-(2-fluorophenyl)-, monohydrochloride (9CI), Piperazine, 1-(o-fluorophenyl)-, hydrochloride (7CI,8CI), 1-(2-Fluorophenyl)piperazine hydrochloride, 1-(2-Fluorophenyl)piperazine hydrochlorid
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13FN2.ClH/c11-9-3-1-2-4-10(9)13-7-5-12-6-8-13;/h1-4,12H,5-8H2;1H
SMILES Cl.Fc1ccccc1N2CCNCC2
Nombre IUPAC 1-(2-fluorofenil)piperazina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 216.683
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.083