Learn More
Éster etílico del ácido 1-(2-fluorobencil)-1H-pirazolo[3,4-b]piridina-3-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(2-Fluorobenzyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 256376-59-7 |
| Fórmula molecular | C16 H14 F N3 O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H14FN3O2/c1-2-22-16(21)14-12-7-5-9-18-15(12)20(19-14)10-11-6-3-4-8-13(11)17/h3-9H,2,10H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1nn(Cc2ccccc2F)c3ncccc13 |
| Nombre IUPAC | 1-[(2-fluorofenil)metil]pirazolo[3,4-b]piridina-3-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 299.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 299.107 |