Learn More
Clorhidrato de 1-(2-fluorobencil)-1H-pirazolo[3,4-b]piridina-3-carboximidamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(2-Fluorobenzyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carboximidamide Hydrochloride |
| CAS | 256499-19-1 |
| Fórmula molecular | C14 H12 F N5 . Cl H |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1-[(2-Fluorophenyl)methyl]-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carboximidamide Monohydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H12FN5.ClH/c15-11-6-2-1-4-9(11)8-20-14-10(5-3-7-18-14)12(19-20)13(16)17;/h1-7H,8H2,(H3,16,17);1H |
| SMILES | Cl.NC(=N)c1nn(Cc2ccccc2F)c3ncccc13 |
| Nombre IUPAC | 1-[(2-fluorofenil)metil]pirazolo[3,4-b]piridina-3-carboximidamida;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 305.738 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 305.084 |