Learn More
1-(2-fluorobencil)-1H-pirazolo[3,4-b]piridina-3-carbonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(2-Fluorobenzyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carbonitrile |
| CAS | 256376-65-5 |
| Fórmula molecular | C14 H9 F N4 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H9FN4/c15-12-6-2-1-4-10(12)9-19-14-11(5-3-7-17-14)13(8-16)18-19/h1-7H,9H2 |
| SMILES | Fc1ccccc1Cn2nc(C#N)c3cccnc23 |
| Nombre IUPAC | 1-[(2-fluorofenil)metil]pirazolo[3,4-b]piridina-3-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 252.246 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 252.081 |