Learn More
1-{[2-Fluoro-6-(trifluorometil)fenil]metil}-5-yodo-6-metil-1,2,3,4-tetrahidropirimidina-2,4-diona, TRC
Código de producto. 30406456
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30406456 50 mg
30403740 100 mg
30402464 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30406456 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF59948550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1150560-54-5
Fórmula molecular C13H9N2O2F4I
Peso molecular (g/mol) 428.12
Sinónimo Elagolix Impurity 5
SMILES CC1=C(I)C(=O)NC(=O)N1Cc2c(F)cccc2C(F)(F)F
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 1-([2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenyl]methyl)-5-iodo-6-methyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 427.9645
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.