Learn More
1-{[2-Fluoro-6-(trifluorometil)fenil]metil}-5-yodo-6-metil-1,2,3,4-tetrahidropirimidina-2,4-diona, TRC
Código de producto. 30403740
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30403740 100 mg
30402464 500 mg
30406456 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30403740 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF599485100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1150560-54-5
Fórmula molecular C13H9N2O2F4I
Peso molecular (g/mol) 428.12
Sinónimo Elagolix Impurity 5
SMILES CC1=C(I)C(=O)NC(=O)N1Cc2c(F)cccc2C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-([2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenyl]methyl)-5-iodo-6-methyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 427.9645