Learn More
1-(2'-Fluoro[1,1'-bifenil]-4-il)propan-1-ona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10180842
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10180842 1 g 1 g
10671883 10 g 10 g
10470944 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10180842 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB01820DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 37989-92-7
Fórmula molecular C15H13FO
Peso molecular (g/mol) 228.266
Número MDL MFCD00236612
Clave InChI ZXIQZWXVSBJPTC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2'-fluoro-1,1'-biphenyl-4-yl propan-1-one, 1-2'-fluoro 1,1'-biphenyl-4-yl propan-1-one, 1-4-2-fluorophenyl phenyl propan-1-one, 4'-2-fluorophenyl propiophenone, 4-2-fluorophenyl propiophenone, 1-propanone,1-2'-fluoro 1,1'-biphenyl-4-yl, maybridge3_006207, 2-fluoro-4'-propanoylbiphenyl
PubChem CID 2737490
Nombre IUPAC 1-[4-(2-fluorofenil)fenil]propan-1-ona
SMILES CCC(=O)C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2'-Fluoro[1, 1'-biphenyl]-4-yl)propan-1-one
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal FC6H4C6H4C(O)CH2CH3
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.26
Porcentaje de pureza 97%