Learn More
1-[2-(etilsulfonil)etil]-2-metil-4-nitro-1H-imidazol, Mikromol™
Descripción
1-[2-(etilsulfonil)etil]-2-metil-4-nitro-1H-imidazol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[2-(ethylsulfonyl)ethyl]-2-methyl-4-nitro-1H-imidazole |
| CAS | 25459-12-5 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-[2-(ethylsulfonyl)ethyl]-2-methyl-4-nitro-1H-imidazole |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C8 H13 N3 O4 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Tinidazole Imp. B (EP), Tinidazole USP Related Compound B, Tinidazole USP RC B, 1-[2-(Ethylsulfonyl)ethyl]-2-methyl-4-nitro-1H-imidazole, 1-[2-(Ethylsulfonyl)ethyl]-2-methyl-4-nitro-imidazole, Tinidazole RC B (USP), Tinidazole Related Compound B, Tinidazole Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H13N3O4S/c1-3-16(14,15)5-4-10-6-8(11(12)13)9-7(10)2/h6H,3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | CCS(=O)(=O)CCn1cc(nc1C)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 1-(2-etilsulfoniletil)-2-metil-4-nitroimidazol |
| Mostrar más |