Learn More
1,2-Ácido etilenedifosfónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11327605
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11327605 5 g 5 g
11337605 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11327605 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05828.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6145-31-9 | C2H8O6P2 | 190.028 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6145-31-9
Fórmula molecular C2H8O6P2
Peso molecular (g/mol) 190.028
Número MDL MFCD00013958
Clave InChI XYJLPCAKKYOLGU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-ethylenediphosphonic acid, 1,2-ethanediphosphonic acid, phosphonic acid, ethylenedi, phosphonic acid, 1,2-ethanediylbis, 1,2-ethanebisphosphonic acid, 1,2-ethanediylbisphosphonic acid, ethylenediphosphonic acid, phosphonic acid, ethylenedi-6ci,7ci,8ci, ethane-1,2-diylbis phosphonicacid, ethylenebisphosphonic acid
PubChem CID 80247
Nombre IUPAC ácido 2-fosfonoetilfosfónico
SMILES C(CP(=O)(O)O)P(=O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Ethylenediphosphonic acid
Punto de fusión 217°C to 221°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 1780250
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.03
Porcentaje de pureza 97%