Learn More
1,2-Etilenglicol-13C2, TRC
Código de producto. 30136427
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136427 50 mg 50 miligramos
30133863 10 mg 10 miligramos
17991575 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136427 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE89014250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104700-12-1
Fórmula molecular 13C2H6O2
Peso molecular (g/mol) 64.05
Sinónimo 1,2-Ethanediol-13C2
Nombre IUPAC (1,2-13C2)etanol-1,2-diol
SMILES O[13C]([H])([H])[13C]([H])([H])O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Ethylene Glycol-13C2
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2/i1+1,2+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 64.0435