Learn More
1-(2-Etoxifenil)piperazina Monocloruro 99, TRC
Código de producto. 30386832
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30386832 500 mg
30380745 5 g
30379026 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30386832 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE941100500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83081-75-8
Fórmula molecular C12H18N2O . HCl
Peso molecular (g/mol) 242.74
Sinónimo 1-(2-Ethoxyphenyl)piperazine Hydrochloride, 1-(2-Ethoxyphenyl)piperazine Monohydrochloride 99
SMILES Cl.CCOc1ccccc1N2CCNCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Ethoxyphenyl)piperazine Monohydrochloride
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18N2O.ClH/c1-2-15-12-6-4-3-5-11(12)14-9-7-13-8-10-14;/h3-6,13H,2,7-10H2,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.1186