Learn More
Clorhidrato de 1-(2-etoxietil)-2-(4-piperidinil)-1H-benzimidazol, Mikromol™
Código de producto. 17922896
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17922896 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17922896 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3614.010025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de 1-(2-etoxietil)-2-(4-piperidinil)-1H-benzimidazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Ethoxyethyl)-2-(4-piperidinyl)-1H-benzimidazole Hydrochloride
CAS 1841081-72-8
Nombres de analitos o componentes 1-(2-Ethoxyethyl)-2-(4-piperidinyl)-1H-benzimidazole Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H23 N3 O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1-(2-Ethoxyethyl)-2-(4-piperidinyl)-1H-benzimidazole Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C16H23N3O.ClH/c1-2-20-12-11-19-15-6-4-3-5-14(15)18-16(19)13-7-9-17-10-8-13;/h3-6,13,17H,2,7-12H2,1H3;1H
SMILES Cl.CCOCCn1c(nc2ccccc12)C3CCNCC3
Nombre IUPAC 1-(2-etoxietil)-2-piperidin-4-ilbencimidazol;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 309.8343
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 309.1608 g/mol