Learn More
1,2-Etanoediil bismetanoetiosulfonato, TRC
Código de producto. 30371288
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30371288 10 mg
30377826 25 mg
30380842 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30371288 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE89035010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55-95-8
Fórmula molecular C4 H10 O4 S4
Peso molecular (g/mol) 250.38
Nombre IUPAC 1,2-bis(metilsulfonilsulfanil)etano
SMILES CS(=O)(=O)SCCSS(=O)(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Ethanediyl Bismethanethiosulfonate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H10O4S4/c1-11(5,6)9-3-4-10-12(2,7)8/h3-4H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.9462
Porcentaje de pureza >95%