Learn More
1,2-Etanoditiol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11363416
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11363416 100 g 100 g
11353416 25 g 25 g
11373416 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11363416 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12865.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.90€
    56.65€ / 100 g
    Ahorro 12.25€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 540-63-6 | C2H6S2 | 94.19 g/mol
1,2-Ethanedithiol is used as a reagent in organic synthesis to convert carbonyl compounds to thioacetals (1,3-dithiolanes). It replaces the toxic reagent arsenic tirchloride, which is involved in the synthesis of membrane-permeant fluorogenic biarsenicals from precursor dyes fluorescein and resorufin. It acts bidendate ligand to form complexes with metal ions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,2-etanoditiol se utiliza como reactivo en la síntesis orgánica para convertir compuestos de carbonilo en tioacetales (1,3-ditiolanos). Sustituye al reactivo tóxico de tricloruro de arsénico, que interviene en la síntesis de biarsenicales fluorogénicos permeables en membrana a partir de colorantes precursores de fluoresceína y resorufina. Actúa como ligando bidentado para formar complejos con iones metálicos.
Solubilidad
Miscible con etanol, acetona, éter y benceno. Ligeramente miscible con agua.
Notas
Sensible al aire. Mantener alejado de fuentes de ignición. Incompatible con metales alcalinos. Evitar la inhalación de su vapor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 540-63-6
Fórmula molecular C2H6S2
Peso molecular (g/mol) 94.19
Número MDL MFCD00004892
Clave InChI VYMPLPIFKRHAAC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-ethanedithiol, 1,2-dimercaptoethane, dithioglycol, ethylene mercaptan, ethylenedithiol, 1,2-ethanethiol, ethylenedimercaptan, dithioethyleneglycol, ethylene dithioglycol, s-ethylene dimercaptan
PubChem CID 10902
Nombre IUPAC Etano-1,2-ditiol
SMILES C(CS)S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Ethanedithiol
Punto de fusión -41°C
Densidad 1.123
Punto de ebullición 144°C to 146°C
Temperatura de inflamación 45°C (113°F)
Olor Stench
Fórmula lineal HSCH2CH2SH
Índice de refracción 1.558
Cantidad 100 g
Número UN UN3071
Beilstein 505946
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,3725
Información de solubilidad Miscible with ethanol,acetone,ether and benzene. Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.2
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2-Ethanedithiol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P405-Guardar bajo llave.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Ethanedithiol