Learn More
1,2-Etanoditiol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10763904 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10763904 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10738304 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10763904 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 117850010
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 540-63-6 | C2H6S2 | 94.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 540-63-6
Fórmula molecular C2H6S2
Peso molecular (g/mol) 94.19
Número MDL MFCD00004892
Clave InChI VYMPLPIFKRHAAC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-ethanedithiol, 1,2-dimercaptoethane, dithioglycol, ethylene mercaptan, ethylenedithiol, 1,2-ethanethiol, ethylenedimercaptan, dithioethyleneglycol, ethylene dithioglycol, s-ethylene dimercaptan
PubChem CID 10902
Nombre IUPAC Etano-1,2-ditiol
SMILES C(CS)S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 2-Ethanedithiol
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -41.0°C
Densidad 1.1230g/mL
Punto de ebullición 144.0°C to 146.0°C
Temperatura de inflamación 50°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HSCH2CH2SH
Índice de refracción 1.558
Cantidad 1 L
Beilstein 01, 471
Fieser 01,356; 02,189; 05,290
Índice Merck 15, 3780
Gravedad específica 1.123
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alkalies, soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.19
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido