Learn More
1,2-Etanoditiol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10738304 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10738304 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10763904 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10738304 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 117852500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.30€
    85.65€ / 250 ml
    Ahorro 9.65€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-10-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 540-63-6 | C2H6S2 | 94.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 540-63-6
Fórmula molecular C2H6S2
Peso molecular (g/mol) 94.19
Número MDL MFCD00004892
Clave InChI VYMPLPIFKRHAAC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-ethanedithiol, 1,2-dimercaptoethane, dithioglycol, ethylene mercaptan, ethylenedithiol, 1,2-ethanethiol, ethylenedimercaptan, dithioethyleneglycol, ethylene dithioglycol, s-ethylene dimercaptan
PubChem CID 10902
Nombre IUPAC Etano-1,2-ditiol
SMILES C(CS)S
Specifications
Nombre del producto químico o material 1, 2-Ethanedithiol
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -41.0°C
Densidad 1.1230g/mL
Punto de ebullición 144.0°C to 146.0°C
Temperatura de inflamación 50°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HSCH2CH2SH
Índice de refracción 1.558
Cantidad 250 mL
Beilstein 01, 471
Fieser 01,356; 02,189; 05,290
Índice Merck 15, 3780
Gravedad específica 1.123
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alkalies, soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.19
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido