Learn More
Dihidrato de ácido 1,2-ácido etanodisulfónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10486333 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10486333 25 g Frasco de vidrio 25 g
10443945 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10486333 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 384800250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5982-56-9 | C2H6O6S2·2H2O | 226.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5982-56-9
Fórmula molecular C2H6O6S2·2H2O
Peso molecular (g/mol) 226.22
Número MDL MFCD00069901
Clave InChI DSGUSEBCDAKBCM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-ethanedisulfonic acid dihydrate, unii-0j653yp17s, 1,2-ethanedisulfonic acid, dihydrate, 1,2-ethanedisulfonic acid dihydrate mi, 1,2-ethanedisulfonic acid, hydrate 1:2, ethane disulfonic acid dihydrate, ethane-1,2-disulfonic acid dihydrate, ethane-1,2-disulfonic acid-water 1/2
PubChem CID 57346009
Nombre IUPAC ácido etano-1,2-disulfónico;dihidrato
SMILES C(CS(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O.O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 2-Ethanedisulfonic acid dihydrate
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 109°C to 113°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 04,II,528
Índice Merck 15, 3779
Información de solubilidad Solubility in water: very soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.22
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2-Ethanedisulfonic acid dihydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.