Learn More
Éster de Ácido 1,2-Etanosolisulfónico, TRC
Código de producto. 30388740
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30388740 5 g 5 g
30376770 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30388740 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE6765155G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 500692-41-1
Fórmula molecular C6H14O6S2
Peso molecular (g/mol) 246.3
Sinónimo NSC 70888, 1,2-Ethanedisulfonic Acid 1,2-Diethyl Ester
Nombre IUPAC Dietil-etano-1,2-disulfurato
SMILES CCOS(=O)(=O)CCS(=O)(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Ethanedisulfonic Acid Diethyl Ester
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14O6S2/c1-3-11-13(7,8)5-6-14(9,10)12-4-2/h3-6H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.0232