Learn More
1,2-epoxipentano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2-Epoxypentane |
| CAS | 1003-14-1 |
| Fórmula molecular | C5H10O |
| Cantidad | 1 mL |
| Sinónimo | 2-Propyloxirane, 1-Pentene oxide, NSC 46349, Pentene 1,2-oxide, Propylethylene oxide, Propyloxirane, n-Propyloxirane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10O/c1-2-3-5-4-6-5/h5H,2-4H2,1H3 |
| SMILES | CCCC1CO1 |
| Nombre IUPAC | 2-propiloxirano |
| Peso molecular (g/mol) | 86.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 86.0732 |