Learn More
1,2-Epoxioctano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11456984
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11456984 25 g 25 g
11466984 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11456984 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21463.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2984-50-1 | C8H16O | 128.22 g/mol
It is employed as an intermediate for organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como intermediario para la síntesis orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos del agua/humedad, el calor y agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacénese bajo gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2984-50-1
Fórmula molecular C8H16O
Peso molecular (g/mol) 128.22
Número MDL MFCD00005157
Clave InChI NJWSNNWLBMSXQR-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 1,2-epoxyoctane, hexyloxirane, 1-octene oxide, octylene epoxide, oxirane, hexyl, 1-octene epoxide, octane 1,2-oxide, octene-1,2-oxide, 1,2-epoxy-n-octane, n-octene-1,2-oxide
PubChem CID 18126
Nombre IUPAC 2-hexiloxirano
SMILES CCCCCCC1CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Epoxyoctane
Densidad 0.838
Punto de ebullición 167°C
Temperatura de inflamación 37°C (98°F)
Índice de refracción 1.42
Cantidad 25 g
Número UN UN1993
Beilstein 79912
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.22
Porcentaje de pureza 97%