Learn More
1,2-Epoxioctadecano, téc. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11371987
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
11371987 25 g 25 g
11381987 100 g 100 g
2 options
Código de producto. 11371987
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L07622.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7390-81-0 | C18H36O | 268.485 g/mol
1,2-Epoxyoctadecane can be used to produce octadecane-1,2-diol at heating. It is used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,2-epoxioctadecano puede utilizarse para producir octadecano-1,2-diol al calentar. Se utiliza en el campo agroquímico, farmacéutico y el de los colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Proteger de la humedad. Almacenar alejado de materiales incompatibles, como agentes oxidantes. Sensible a la humedad. Incompatible con ácidos fuertes, peróxidos y cáusticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7390-81-0
Fórmula molecular C18H36O
Peso molecular (g/mol) 268.485
Número MDL MFCD00005152
Clave InChI QBJWYMFTMJFGOL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-epoxyoctadecane, hexadecyloxirane, oxirane, hexadecyl, octadecane, epoxy, 1,2-octadecylene oxide, ccris 2619, oxirane, 2-hexadecyl, #, 1,2-epoxy octadecane, acmc-209osu
PubChem CID 23872
Nombre IUPAC 2-hexadeciloxirano
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCC1CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Epoxyoctadecane
Punto de fusión 30°C to 35°C
Punto de ebullición 146°C to 148°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación 176°C (348°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 115434
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.49
Porcentaje de pureza 85%
Grado Técnico