Learn More
1,2-Epoxihexano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10419062 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10419062 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10192351 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10187803 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10419062 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 335550250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1436-34-6 | C6H12O | 100.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1436-34-6
Fórmula molecular C6H12O
Peso molecular (g/mol) 100.16
Número MDL MFCD00005154
Clave InChI WHNBDXQTMPYBAT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-epoxyhexane, butyloxirane, oxirane, butyl, 1-hexene oxide, 1-hexene epoxide, 1,2-hexene oxide, epoxy-n-hexane, hexylene oxide, hexane, 1,2-epoxy, hexene, monooxide
PubChem CID 15036
Nombre IUPAC 2-butiloxirano
SMILES CCCCC1CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 2-Epoxyhexane
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.8300g/mL
Punto de ebullición 118°C to 120°C
Temperatura de inflamación 15°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4040 to 1.407
Cantidad 25 mL
Gravedad específica 0.83
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.16
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2-Epoxyhexane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Epoxyhexane