Learn More
1,2-epoxiheptano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2-Epoxyheptane |
| CAS | 5063-65-0 |
| Fórmula molecular | C7H14O |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H14O/c1-2-3-4-5-7-6-8-7/h7H,2-6H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCC1CO1 |
| Peso molecular (g/mol) | 114.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 114.1045 |