Learn More
1,2-Epoxydecano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11317206
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11317206 5 g 5 g
11327206 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11317206 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07289.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2404-44-6 | C10H20O | 156.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2404-44-6
Fórmula molecular C10H20O
Peso molecular (g/mol) 156.27
Número MDL MFCD00005158
Clave InChI AAMHBRRZYSORSH-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 1,2-epoxydecane, oxirane, octyl, octyloxirane, oxirane, 2-octyl, 1,2-decylene oxide, ccris 2615, epoxides, c>8-alkyl, decene oxide, epoxy decane, oxirane,octyl
PubChem CID 16993
Nombre IUPAC 2-octiloxirano
SMILES CCCCCCCCC1CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Epoxydecane
Densidad 0.84
Punto de ebullición 92°C to 93°C (14 mmHg)
Temperatura de inflamación 78°C (172°F)
Índice de refracción 1.429
Cantidad 5 g
Beilstein 104132
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.27
Porcentaje de pureza 97%