Learn More
1,2-Epoxibutan, TRC
Código de producto. 30384127
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30384127 50 g -
30376892 1 g -
30377338 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30384127 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE58910550G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-88-7
Fórmula molecular C4H8O
Peso molecular (g/mol) 72.11
Sinónimo 2-Ethyl-oxirane, (±)-2-Ethyloxirane, (±)-Ethyloxirane, 1,2-Butene Oxide, 1,2-Butylene Epoxide, 1,2-Butylene Oxide, 1,2-Epoxybutane, 1-Butene Oxide, 1-Butylene Oxide, 2-Ethyloxirane, Butene 1,2-epoxide, Butylene Oxide, DL-1,2-Epoxybutane, Epoxybutane, Ethylethylene Oxide, Ethyloxirane, NSC 24240, alpha-Butylene Oxide
Nombre IUPAC 2-Etiloxirano
SMILES CCC1CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Epoxybutane
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8O/c1-2-4-3-5-4/h4H,2-3H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.0575