Learn More
1,2-Epoxibutano, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 12999224 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Envase:
Ampolla de vidrio ámbar pre-ranuradas 2 ml
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
12999224 1 mL Ampolla de vidrio ámbar pre-ranuradas 2 ml 1 ml
1 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 12999224 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor S1867
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CAS:Concentración
1,2-Epoxibutano106-88-71000 μ g/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Epoxybutane
CAS 106-88-7, 67-56-1
% mín. CAS 0.1, 99.9
% máx. CAS 0.1, 99.9
Envase Ampolla de vidrio ámbar pre-ranuradas 2 ml
Fórmula molecular C4H8O
Cantidad 1 mL
Sinónimo 1,2-epoxybutane, 1,2-butylene oxide, oxirane, ethyl, ethyloxirane, 1,2-butene oxide, ethylethylene oxide, 1-butene oxide, oxirane, 2-ethyl, butane, epoxy, 1-butylene oxide
Clave InChI RBACIKXCRWGCBB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC1CO1
Nombre IUPAC 2-Etiloxirano
Peso molecular (g/mol) 72.107
PubChem CID 7834
ChEBI CHEBI:82326
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio