Learn More
1,2-epoxi GA3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2-Epoxy GA3 |
| CAS | 147918-01-2 |
| Fórmula molecular | C19H22O7 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (1α,2β,3α,4α,4aα,4bβ,10β)-3,4-epoxy-2,4a,7-trihydroxy-1-methyl-8-methylene-Gibbane-1,10-dicarboxylic acid 1,4a-Lactone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H22O7/c1-7-5-17-6-18(7,24)4-3-8(17)19-11(9(17)14(21)22)16(2,15(23)26-19)12(20)10-13(19)25-10/h8-13,20,24H,1,3-6H2,2H3,(H,21,22)/t8-,9+,10+,11-,12+,13+,16+,17+,18+,19-/m1/s1 |
| SMILES | O[C@H]1[C@H](O2)[C@H]2[C@]3(OC4=O)[C@@]([C@@H](C(O)=O)[C@]5(CC6=C)[C@@]3([H])CC[C@]6(O)C5)([H])[C@@]14C |
| Peso molecular (g/mol) | 362.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 362.1366 |