Learn More
1,2-epoxi-9-deceno, TRC
Código de producto. 30387218
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30387218 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30387218 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE589298500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Epoxy-9-decene
CAS 85721-25-1
Fórmula molecular C10H18O
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-10-9-11-10/h2,10H,1,3-9H2
SMILES C=CCCCCCCC1CO1
Nombre IUPAC 2-oct-7-eniloxirano
Peso molecular (g/mol) 154.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.1358