Learn More
1,2-epoxi-7-octeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2-Epoxy-7-octene |
| CAS | 19600-63-6 |
| Fórmula molecular | C8H14O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-(5-Hexen-1-yl)oxirane, (5-Hexen-1-yl)oxirane, (±)-1,2-Epoxyoct-7-ene, (±)-5-Hexenyloxirane, 1,2-Epoxy-7-octene, 5-Hexenyloxirane, 7,8-Epoxy-1-octeneω-Hexenyl Oxirane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H14O/c1-2-3-4-5-6-8-7-9-8/h2,8H,1,3-7H2 |
| SMILES | C=CCCCCC1CO1 |
| Nombre IUPAC | 2-hex-5-eniloxirano |
| Peso molecular (g/mol) | 126.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 126.1045 |