Learn More
1,2-Epoxi-7-octeno, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10643472 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10643472 5 g Frasco de vidrio 5 g
10682942 25 g Glass bottle 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10643472 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 335140050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 19600-63-6
Número MDL MFCD00005156
Clave InChI UKTHULMXFLCNAV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-epoxy-7-octene, oxirane, 5-hexenyl, 5-hexenyloxirane, 7,8-epoxyoctene, ccris 3749, 2-hex-5-en-1-yl oxirane, oxirane, 5-hexenyl-, s, 2-hex-5-en-yloxirane, 2-5-hexenyl oxirane, acmc-20ap64
PubChem CID 29678
Nombre IUPAC 2-hex-5-eniloxirano
SMILES C=CCCCCC1CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 2-Epoxy-7-octene
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.8500g/mL
Temperatura de inflamación 38°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H14O
Índice de refracción 1.4345 to 1.4365
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.85
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible.
Peso molecular (g/mol) 126.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.2
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2-Epoxy-7-octene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.