Learn More
1,2-Epoxi-7-octeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
1,2-Epoxy-7-octene is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 1,2-epoxi-7-octeno se utiliza como intermedio de la síntesis química orgánica.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1,2-Epoxy-7-octene |
| Densidad | 0.85 |
| Punto de ebullición | 167°C |
| Temperatura de inflamación | 38°C (100°F) |
| Índice de refracción | 1.435 |
| Cantidad | 25 g |
| Número UN | UN1993 |
| Beilstein | 1305290 |
| Información de solubilidad | Not miscible in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 126.2 |
| Show More |