Learn More
1,2-Epoxi-7-octeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11327106
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11327106 5 g 5 g
11337106 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11327106 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07033.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 19600-63-6 | C8H14O | 126.199 g/mol
1,2-Epoxy-7-octene is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,2-epoxi-7-octeno se utiliza como intermedio de la síntesis química orgánica.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19600-63-6
Fórmula molecular C8H14O
Peso molecular (g/mol) 126.199
Número MDL MFCD00005156
Clave InChI UKTHULMXFLCNAV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-epoxy-7-octene, oxirane, 5-hexenyl, 5-hexenyloxirane, 7,8-epoxyoctene, ccris 3749, 2-hex-5-en-1-yl oxirane, oxirane, 5-hexenyl-, s, 2-hex-5-en-yloxirane, 2-5-hexenyl oxirane, acmc-20ap64
PubChem CID 29678
Nombre IUPAC 2-hex-5-eniloxirano
SMILES C=CCCCCC1CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Epoxy-7-octene
Densidad 0.85
Punto de ebullición 167°C
Temperatura de inflamación 38°C (100°F)
Índice de refracción 1.435
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Beilstein 1305290
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.2
Porcentaje de pureza 97%