Learn More
1,2-Epoxy-5-hexeno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10200943 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10200943 5 g Frasco de vidrio 5 g
10221373 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10200943 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 372580050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10353-53-4 | C6H10O | 98.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10353-53-4
Fórmula molecular C6H10O
Peso molecular (g/mol) 98.15
Número MDL MFCD00010051
Clave InChI MUUOUUYKIVSIAR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-epoxy-5-hexene, diallyl monoxide, 2-3-butenyl oxirane, diallyl monooxide, oxirane, 3-butenyl, 3-butenyloxirane, 1-hexene, 5,6-epoxy, 2-but-3-en-1-yl oxirane, 5,6-epoxyhex-1-ene, ccris 3748
PubChem CID 66314
Nombre IUPAC 2-but-3-eniloxirano
SMILES C=CCCC1CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 2-Epoxy-5-hexene
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8700g/mL
Punto de ebullición 118°C to 121°C
Temperatura de inflamación 15°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4240 to 1.426
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.87
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in aliphatic solvents,halogenated,solvents and alcohols
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2-Epoxy-5-hexene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.