Learn More
1,2-Epoxi-3-metilbutano, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11364176
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11364176 5 g 5 g
11354176 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11364176 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19291.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 1438-14-8 | C5H10O | 86.134 g/mol
1,2-Epoxy-3-methylbutane is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,2-epoxi-3-metilbutano se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes que se abren deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Almacenar en un lugar fresco. Almacenar en gas inerte. Es sensible a la humedad. Incompatible con bases y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1438-14-8
Fórmula molecular C5H10O
Peso molecular (g/mol) 86.134
Número MDL MFCD02683501
Clave InChI REYZXWIIUPKFTI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-isopropyloxirane, 1,2-epoxy-3-methylbutane, isopropyloxirane, oxirane, 1-methylethyl, butane, 1,2-epoxy-3-methyl, 2-propan-2-yl oxirane, oxirane,2-1-methylethyl, 1-methylethyl-oxirane, isopropylethylene oxide, acmc-1asns
PubChem CID 102618
Nombre IUPAC 2-propanol-2-iloxirano
SMILES CC(C)C1CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Epoxy-3-methylbutane
Densidad 0.815
Punto de ebullición 72°C to 75°C
Temperatura de inflamación −12°C (10°F)
Olor Recognizable
Índice de refracción 1.3915
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Beilstein 102418
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.13
Porcentaje de pureza ≥98%