Learn More
1,2-Epoxi-3,3,3-trifluoropropano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
1,2-Epoxy-3,3,3-trifluoropropane is used for the synthesis of trifluorolactic acid. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 1,2-epoxi-3,3,3-trifluoropropano se utiliza para la síntesis del ácido trifluoroláctico. Es una importante materia prima y sirve de intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Sensible a la humedad. Proteger de la humedad y el agua. Los materiales incompatibles son el calor, los agentes oxidantes y el agua. Almacenar alejado de la humedad.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2-Epoxy-3,3,3-trifluoropropane |
| Densidad | 1.3 |
| Punto de ebullición | 38°C to 40°C |
| Temperatura de inflamación | −40°C (−40°F) |
| Índice de refracción | 1.297 |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN1992 |
| Beilstein | 103730 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Información de solubilidad | Not miscible with water. |
| Mostrar más |