Learn More
1,2-epoxi-2-metil-N-[4-ciano-3-(trifluorometil)-fenil]propionamida, Mikromol™
Descripción
1,2-epoxi-2-metil-N-[4-ciano-3-(trifluorometil)-fenil]propionamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2-Epoxy-2-methyl-N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)-phenyl]propionamide |
| CAS | 90357-51-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 1,2-Epoxy-2-methyl-N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)-phenyl]propionamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12 H9 F3 N2 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methyl-2-oxiranecarboxamide, Oxiranecarboxamide, N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methyl- (9CI), 2-Methyloxirane-2-carboxylic acid N-(4-cyano-3-trifluoromethylphenyl)amide, Oxiranecarboxamide, N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methyl-, (+/-)- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H9F3N2O2/c1-11(6-19-11)10(18)17-8-3-2-7(5-16)9(4-8)12(13,14)15/h2-4H,6H2,1H3,(H,17,18) |
| SMILES | CC1(CO1)C(=O)Nc2ccc(C#N)c(c2)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | N-[4-ciano-3-(trifluorometil)fenil]-2-metiloxirano-2-carboxamida |
| Mostrar más |