Learn More
1,2-eicosanodiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2-Eicosanediol |
| CAS | 39825-93-9 |
| Fórmula molecular | C20 H42 O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H42O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20(22)19-21/h20-22H,2-19H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)CO |
| Nombre IUPAC | icosano-1,2-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 314.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 314.3185 |