Learn More
1,2-Distearoil-sn-glicerol, TRC
Código de producto. 30370081
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30370081 500 mg
30369977 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30370081 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD493515500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10567-21-2
Fórmula molecular C39H76O5
Peso molecular (g/mol) 625.02
Sinónimo Octadecanoic Acid 1,1'-[(1S)-1-(Hydroxymethyl)-1,2-ethanediyl] Ester, Octadecanoic Acid (1S)-1-(Hydroxymethyl)-1,2-ethanediyl Ester, (S)-Octadecanoic Acid 1-(Hydroxymethyl)-1,2-ethanediyl Ester, L-1,2-Di-tearin, 1,2-Di-O-stearoyl-sn-glycerol, 1,2-Distearoyl-sn-glycerol, L-1,2-Distearin, sn-1,2-Distearin
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](CO)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Distearoyl-sn-glycerol
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C39H76O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-36-37(35-40)44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h37,40H,3-36H2,1-2H3/t37-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 624.5693