Learn More
1,2-Distearoil-sn-glicero-3-fosforilglicerol, TRC
Código de producto. 30386305
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30386305 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30386305 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47924010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphorylglycerol
CAS 4537-78-4
Fórmula molecular C42 H83 O10 P
Cantidad 10 mg
Sinónimo Octadecanoic Acid 1-[[[(2,3-Dihydroxypropoxy)hydroxyphosphinyl]oxy]methyl]-1,2-ethanediyl Ester, Stearic Acid 3-Hydroxypropylene ester Hydrogen 2,3-Dihydroxypropyl Phosphate, 1,2-Di-stearin 1-Glycerophosphate, DSPG, Distearoylphosphatidylglycerol
Fórmula InChI InChI=1S/C42H83O10P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-41(45)49-37-40(38-51-53(47,48)50-36-39(44)35-43)52-42(46)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h39-40,43-44H,3-38H2,1-2H3,(H,47,48)
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(=O)(O)OCC(O)CO)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
Nombre IUPAC octadecanoato de [3-[2,3-dihidroxipropoxi(hidroxi)fosforil]oxi-2-octadecanoiloxipropilo]
Peso molecular (g/mol) 779.076
Formula Weight (peso de la fórmula) 778.572
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.