Learn More
1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphorylethanolamine, MedChemExpress
Código de producto. 16495476
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16495476 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16495476 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112530
MedChemExpress 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphorylethanolamine (DSPE) is a phosphoethanolamine (PE) lipid that can be used in the synthesis of liposomes.
1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphorylethanolamine (DSPE) is a phosphoethanolamine (PE) lipid that can be used in the synthesis of liposomes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphorylethanolamine
CAS 1069-79-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C41H82NO8P
Cantidad 100 mg
Sinónimo DSPE
Información de solubilidad H2O : 1 mg/mL (1.34 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (ultrasonic;adjust pH to 5 with HCl) (insoluble) ∣DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble or slightly soluble)
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O[C@@H](COP(OCCN)(O)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 748.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 748.07
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism