Learn More
1,2-Distearoil-sn-glicero-3-fosfo-rac-(1-glicerol) Sal sódica, TRC
Código de producto. 30381909
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30381909 100 mg
30378764 10 mg
30381699 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30381909 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD493585100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-02-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 200880-42-8
Fórmula molecular C42H82NaO10P
Peso molecular (g/mol) 801.06
Sinónimo Octadecanoic Acid (1R)-1-[[[(2,3-Dihydroxypropoxy)hydroxyphosphinyl]oxy]methyl]-1,2-ethanediyl Ester Monosodium Salt, 1,2-Dioctadecanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1'-rac-glycerol) Monosodium Salt
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(=O)([O-])OCC(O)CO)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phospho-rac-(1-glycerol) Sodium Salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C42H83O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-41(45)49-37-40(38-51-53(47,48)50-36-39(44)35-43)52-42(46)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h39-40,43-44H,3-38H2,1-2H3,(H,47,48);/q;+1/p-1/t39?,40-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 800.5543
Porcentaje de pureza >95%