Learn More
1,2-Distearoil-3-oleoil-rac-glicerol, TRC
Código de producto. 30007734
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007734 500 mg 500 miligramos
30005681 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30007734 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD493520500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2190-29-6
Fórmula molecular C57 H108 O6
Peso molecular (g/mol) 889.46
Sinónimo (Z)-9-Octadecenoic Acid 2,3-Bis[(1-oxooctadecyl)oxy]propyl Ester, 2,3-Distearo-1-olein, 3-Oleo-1,2-di-stearin, (±)-Glycerol 1,2-Distearate 3-oleate, 1,2-Distearo-3-olein, 1,2-Distearoyl-3-oleoyl-rac-glycerol, 1-Oleo-2,3-distearin, 1-Oleoyl distearin, 3-Oleo-1,2-distearin, Glyceryl 1-oleate-2,3-distearate
Nombre IUPAC [2-octadecanoiloxi-3-[(Z)-octadec-9-enoil]oxi-propilo] octadecanoato
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Distearoyl-3-oleoyl-rac-glycerol
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C57H108O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25,28,54H,4-24,26-27,29-53H2,1-3H3/b28-25-
Formula Weight (peso de la fórmula) 888.8146