Learn More
1,2-dipiperidinoetano (DPE), Mikromol™
Código de producto. 30052742
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30052742 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30052742 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0486.02
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1,2-Dipiperidinoetano (DPE)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dipiperidinoethane
CAS 4-3-1932
Nombres de analitos o componentes 1,2-Dipiperidinoethane
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H24 N2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1,2-Dipiperidinoethane, DPE
Fórmula InChI InChI=1S/C12H24N2/c1-3-7-13(8-4-1)11-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-12H2
SMILES C(CN1CCCCC1)N2CCCCC2
Nombre IUPAC 1-(2-piperidin-1-iletil)piperidina
Peso molecular (g/mol) 196.33
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.1939 g/mol