Learn More
1,2-difeniletano, TRC
Código de producto. 30375872
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30375872 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30375872 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4934331G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Diphenylethane
CAS 103-29-7
Fórmula molecular C14 H14
Cantidad 1 g
Sinónimo Benzene, 1,1'-(1,2-ethanediyl)bis-, Bibenzyl (8CI), 1,1'-(1,2-Ethanediyl)bis[benzene], (2-Phenylethyl)benzene, 1,2-Dihydrostilbene, 1,2-Diphenylethane, Dibenzil, Dibenzyl, Dihydrostilbene, Ethane, 1,2-diphenyl-, Ethylenebis[benzene], NSC 30686, NSC 8789, sym-Diphenylethane, Bibenzyl, Dibenzyl, Dihydrostilbene
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14/c1-3-7-13(8-4-1)11-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
SMILES C(Cc1ccccc1)c2ccccc2
Nombre IUPAC 2-feniletilbenceno
Peso molecular (g/mol) 182.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.1096